(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L19696.06EA
4100
DKK
L19696.06
L19696.03
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Molekylvægt: 186,25 g/mol Kogepunkt: 115 °C (4 mmHg) Massefylde: 1,020 |
MDL Number:
MFCD03419271 CAS-nummer: 147081-44-5 ADR: 8,III |