Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "blter"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sorter efter:
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   Glove clip in acetal copolymer, for attachment to belt loops.
Leverandør:  Portwest Clothing
Beskrivelse:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   This belt made of 100% cotton canvas features a metal buckle.
Varenummer: (113-08329)
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Leather belt for use with all Kwintet waistband trousers.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   These ergonomically designed leather belts distribute the weight of your tools more evenly and form the base of the Ergo carrying system to relieve hi...
Varenummer: (KWIN100075940)
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Tool belt made of 100% cotton for handyworkers, carpenters etc.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   Polyester/polyamide laminate vest-suspenders for use with Ergo or other toolbelts.
Leverandør:  FRISTADS KANSAS GROUP
Beskrivelse:   This belt made of 100% polyester features a soft buckle.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 15
  1  2  Næste