Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "reverse-transcriptases"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/39/18989739.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sorter efter:
Varenummer: (1B1326-50RXN)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Ready One-Step RT-PCR Kit offers a single step procedure for performing RT-PCR reactions. Subsequent loading and visualisation of RT-PCR products are ...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   illustra™ RT-PCR anvendes almindeligvis til at forstærke cDNA ved at kombinere enstrenget cDNA-syntese af en RNA-skabelon med PCR-amplifikation. Typis...
Varenummer: (QUNT95161-025)
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   qScript™ XLT cDNA SuperMix is a next generation tool for first-strand cDNA synthesis, providing a highly sensitive and easy to use solution for two-st...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   qScript™ cDNA syntesesæt indeholder qScript™ revers transkriptase, som er en blanding af et MMLV revers transkriptasederivat og ribonuclease-inhibitor...
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   The qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit is a convenient and highly sensitive system for amplification of RNA templates up to 2 kb. cDNA synthesis and PCR...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Ready-To-Go™ T-Primed First-Strand kit
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (27-9261-01)
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   First-Strand cDNA Synthesis Kit
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   The RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit is a complete system for efficient synthesis of first strand cDNA from RNA templates. The kit is suitab...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 17
  1  2  3  Næste