Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "qpcr-reagents"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/43/18990043.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sorter efter:
Leverandør:  FINNZYMES REAGENTS
Beskrivelse:   DyNAmo™ Flash Probe qPCR Kit, 40×50 µl reactions
Leverandør:  FINNZYMES REAGENTS
Beskrivelse:   KIT QPCR DYNAMO COLORFL. SYBR 1000X50µL 1 * 1 Each
Leverandør:  FINNZYMES REAGENTS
Beskrivelse:   DyNAmo™ Flash SYBR® Green qPCR Kit, 200×50 µl reactions
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   FastMixes inkluderer buffere og stabilisatorer, som er optimeret til maksimal PCR-effektivitet, reproducerbarhed og følsomhed med TaqMan® og TaqMan® M...
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes and FastMixes™ enable efficient, sensitive and precise quantitative PCR with proprietary buffers and SYBR® Green stab...
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   Kompatibel med Roche LightCycler™ 480, Opticon™, Chromo4™, Corbett Rotor-Gene™, Eppendorf Mastercycler®
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   Dette SuperMix er en 2X koncentreret, brugsklar reaktionsblanding til realtids-qPCR, som indeholder alle komponenter, undtagen primere, prober og skab...
Leverandør:  Quantabio
Beskrivelse:   PerfeCTa® qPCR SuperMixes er 2X koncentrerede, brugsklare reaktionsblandinger, som indeholder alle komponenter undtagen primere, probe og qPCR-skabelo...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste