Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (14)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "polymerases"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VWR® Taq DNA Polymerase er en ultraren, termostabil, rekombinant DNA polymerase, som giver robuste PCR resultater i en lang række PCR-applikationer ud...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   AccuPOL DNA Polymerase er et termostabilt enzym, der har 3´-5´ exonuklease aktivitet, hvilket sætter polymerasen i stand til at korrigere forkert ink...
Varenummer: (N224-500U)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 Items
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymeraser er meget stabile polymeraser, som giver højere specificitet, fremragende følsomhed og større udbytte sammenlign...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  FINNZYMES REAGENTS
Beskrivelse:   Phusion® Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase allows the use of a wide range of primers, including those with low melting temperatures. Phusion® ...
Leverandør:  FINNZYMES REAGENTS
Beskrivelse:   Phire® Hot Start II DNA Polymerase, 200×50 µl reactions
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 30
  1  2  3  4  Næste