Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "rna-oprensningskit"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/97/18989697.jpg
Isolating RNA of the highest integrity and purity with maximum yield is often judged to be the masterpiece of nucleic acid purification. However, with VWR’s choice of products this will easily become routine. Use column-based kits for simple manual processing of even small amounts of starting material. If scaling-up for huge sample volumes or if automation is needed, solutions for organic extraction or magnetic bead kits might be the preferred option.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"50"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Total RNA Kit II is designed for isolating total cellular RNA from tissues rich fibrous and fatty tissues such as skeletal muscle, heart...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   The E.Z.N.A.® Total RNA Kit I provides a simple and rapid method for the isolation of up to 100 µg of total RNA from cultured eukaryotic cells and sof...
Varenummer: (R1074-00)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Nucleic Acid Purification, RNA oprensningskit, E-Z 96®, E-Z 96® Viral RNA Kit (1×96)
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Nucleic Acid Purification, RNA oprensningskit, E.Z.N.A.®, E.Z.N.A.® PX Blood RNA Kit, 5 preps
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Nucleic Acid Purification, RNA oprensningskit, E.Z.N.A.®, E.Z.N.A.® Bacterial RNA Kit
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Based on the same principle of E.Z.N.A.® Total RNA Kit II, the Ultra-Pure Total RNA Maxi Kit is designed for the isolation of total RNA from 5×10⁸ cul...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Nucleic Acid Purification, RNA oprensningskit, E-Z 96®, E-Z 96® Total RNA Kit II (1×96)
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Nucleic Acid Purification, RNA oprensningskit, E-Z 96®, E-Z 96® PX Blood RNA Kit (1×96)
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 50
  1  2  3  4  5  6  7  Næste