3-Nitropropionsyre, Calbiochem®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
164603-50MGEA 1120 DKK
164603-50MG
3-Nitropropionsyre, Calbiochem®
3-Nitropropionsyre
Formel: C₃H₅NO₄
Molekylvægt: 119,08 g/mol
CAS-nummer: 504-88-1
EINECS: 208-003-0