Lidocain
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOBP727EA 3420 DKK
PROOBP727
Lidocain
Lidocain
Formel: C₁₄H₂₂N₂O
MDL Number: MFCD00026733
CAS-nummer: 137-58-6
EINECS: 205-302-8