3'-Benzyloxyacetophenon
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0035.50EA 13170 DKK
PROOMM0035.50
3'-Benzyloxyacetophenon
3'-Benzyloxyacetophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Molekylvægt: 226,27 g/mol
MDL Number: MFCD00026221
CAS-nummer: 34068-01-4
EINECS: 251-816-0