Phenol : chlorform : iso-Amylalkohol (25:24:1) (v/v/v) stabilised
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with 8-hydroxyquinoline
A2279.0500EA 2300 DKK
A2279.0500
Phenol : chlorform : iso-Amylalkohol (25:24:1) (v/v/v) stabilised
Phenol : chlorform : iso-Amylalkohol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00133763
CAS-nummer: 136112-00-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II