Bortrichlorid 1 M in dichloromethane stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H32751.AEEA
1070
DKK
H32751.AE
H32751.AP
Bortrichlorid 1 M in dichloromethane stabilised
Bortrichlorid
Formel:
BCl₃ Molekylvægt: 117,17 g/mol Massefylde: 1,326 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00011313 CAS-nummer: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN nummer: 2927 ADR: 6.1,II |