2,4-Difluorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD4173-1GEA 468 DKK
TCIAD4173-1G TCIAD4173-5G
2,4-Difluorpyridin ≥98.0% (by GC)
2,4-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Kogepunkt: 106°C
MDL Number: MFCD04114162
CAS-nummer: 34941-90-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/12/28986112.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %