(S)-(-)-Nicotin USP
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: L(-)-Nicotin
S12398.PGEA 0 DKK
S12398.PG
(S)-(-)-Nicotin USP
(S)-(-)-Nicotin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Molekylvægt: 162,23 g/mol
Kogepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –79 °C
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006369
CAS-nummer: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN nummer: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611