2-Chlorbenzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAC2630-5GEA 296 DKK
TCIAC2630-5G TCIAC2630-25G
2-Chlorbenzensulfonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chlorbenzensulfonylchlorid
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
Molekylvægt: 211,07 g/mol
Kogepunkt: 146°C
Smeltepunkt: 28 °C
Flammepunkt: 60°C
MDL Number: MFCD00051520
CAS-nummer: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/74/28939674.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %