Paracetamol
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOBP371EA 3420 DKK
PROOBP371
Paracetamol
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Molekylvægt: 151,16 g/mol
Kogepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 168 °C
Massefylde: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002328
CAS-nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Merck Index: 13,00048