2-Chlor-4-fluorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
TCIAC2627-5GEA
600
DKK
TCIAC2627-5G
2-Chlor-4-fluorpyridin ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN Kogepunkt: 140°C Flammepunkt: 54°C |
MDL Number:
MFCD04039345 CAS-nummer: 34941-91-8 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |