2'-Hydroxyacetophenon
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0042.13EA 6040 DKK
PROOMM0042.13
2'-Hydroxyacetophenon
2'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Molekylvægt: 136,15 g/mol
Kogepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041829
CAS-nummer: 118-93-4
EINECS: 204-288-0