4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L06011.14EA
2850
DKK
L06011.14
L06011.06
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Formel:
C₉H₉ClO Molekylvægt: 168,62 g/mol Kogepunkt: 104…105 °C (0,4 mmHg) Massefylde: 1,15 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00045172 CAS-nummer: 37074-39-8 |