1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H27783.03EA 3120 DKK
H27783.03 H27783.MD
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester 95%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid neopentyl glycol ester
Formel: C₁₃H₂₁BN₂O₃
Molekylvægt: 264,13 g/mol
Smeltepunkt: 84…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09037503
CAS-nummer: 1072944-26-3