(R)-(+)-Pulegone
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH5168.1EA 0 DKK
ROTH5168.1
(R)-(+)-Pulegone
(R)-(+)-Pulegone
Formel: C₁₀H₁₆O
Molekylvægt: 152,23 g/mol
MDL Number: MFCD00063000
CAS-nummer: 89-82-7
EINECS: 201-943-2