2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L15407.06EA
951
DKK
L15407.06
L15407.14
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO Molekylvægt: 268,16 Smeltepunkt: 120…122 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01075690 CAS-nummer: 216144-18-2 EINECS: 000-000-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |