Disulfoton
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERCA12980000EA 1120 DKK
EHERCA12980000
Disulfoton
Disulfoton
Formel: C₈H₁₉O₂PS₃
CAS-nummer: 298-04-4
EINECS: 206-054-3