4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L19821.06EA
1180
DKK
L19821.06
L19821.03
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid ≥97%
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₁BO₃ Molekylvægt: 165,99 g/mol Smeltepunkt: ∼ 215 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179464 CAS-nummer: 175883-62-2 |