N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33648.06EA 2190 DKK
H33648.06 H33648.03
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Formel: C₇H₉N₃S
Molekylvægt: 167,23 g/mol
Smeltepunkt: 216…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117348
CAS-nummer: 21242-21-7