N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H33661.MDEA 366 DKK
H33661.MD H33661.03
N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(4,6-Dimethyl-2-pyridyl)thiourea
Formel: C₈H₁₁N₃S
Molekylvægt: 181,25 g/mol
Smeltepunkt: 238…243 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15525456
CAS-nummer: 49600-35-3