2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid methyl ester, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
45692-250MGEA 686 DKK
45692-250MG
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid methyl ester, Supelco®
2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid methyl ester
Formel: C₁₀H₉Cl₃O₃
CAS-nummer: 4841-20-7