Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), Reagent Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
11655.30EA 799 DKK
11655.30
Calcium perchlorate hydrate (12,2 - 13,5% Ca), Reagent Grade
Calcium perchlorate hydrate
Formel: Ca(ClO₄)₂·xH₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015971
CAS-nummer: 13477-36-6
EINECS: 236-768-0
UN nummer: 1455
ADR: 5.1,II