Barium isopropoxide ≥99.5% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
41271.06EA
1680
DKK
41271.06
41271.03
Barium isopropoxide ≥99.5% (metals basis)
Barium isopropoxide
Formel:
C₆H₁₄BaO₂ Molekylvægt: 255,501 g/mol Smeltepunkt: ∼200 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00050486 CAS-nummer: 24363-37-9 UN nummer: 3205 ADR: 4.2,III |