Barium isopropoxide 20% (w/v) in 2-propanol
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
41338.ADEA 3810 DKK
41338.AD 41338.AB
Barium isopropoxide 20% (w/v) in 2-propanol
Barium isopropoxide
In Sol-Gel synthesis and superconductors
Formel: C₆H₁₄BaO₂
Molekylvægt: 255,501 g/mol
Massefylde: 0,89
Flammepunkt: 22 °C (72 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00050486
CAS-nummer: 24363-37-9
UN nummer: 3274
ADR: 3,II