1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L11961.14EA 1180 DKK
ABCRAB179366.0025 L11961.14
1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98%
1,3-Di-tert-butyltoluene
Formel: C₁₅H₂₄
Molekylvægt: 204,36
Kogepunkt: 243…244 °C
Smeltepunkt: 31…32 °C
Massefylde: 0,860
Flammepunkt: 91 °C (195 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026300
CAS-nummer: 15181-11-0
EINECS: 239-230-3