2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25313.14EA 4290 DKK
B25313.14 B25313.06
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Smeltepunkt: ∼ 176 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130041
CAS-nummer: 50419-58-4