4'-Hydroxyacetophenone oxime
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0042.12EA 13240 DKK
PROOMM0042.12
4'-Hydroxyacetophenone oxime
4'-Hydroxyacetophenone oxime
Formel: C₈H₉NO₂
MDL Number: MFCD00481697
CAS-nummer: 34523-34-7