1-Chloro-7-phenylheptane ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L08817.03EA 1370 DKK
L08817.03
1-Chloro-7-phenylheptane ≥98%
1-Chloro-7-phenylheptane
Formel: C₁₃H₁₉Cl
Molekylvægt: 210,75 g/mol
Kogepunkt: 94…96 °C (0,3 mmHg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039392
CAS-nummer: 71434-47-4