3'-Phenoxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR8954-1GEA 546 DKK
APOSOR8954-1G
3'-Phenoxyacetophenone
3'-Phenoxyacetophenone
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molekylvægt: 212,2439 g/mol
MDL Number: MFCD08543460
CAS-nummer: 32852-92-9
EINECS: 251-259-3