4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52950.03EA
476
DKK
H52950.03
H52950.06
4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formel:
C₁₂H₁₁BO₃ Molekylvægt: 214,03 g/mol Smeltepunkt: 141…145 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00093312 CAS-nummer: 51067-38-0 |