4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO359640010EA 273 DKK
ACRO359640010 ACRO359640250 ACRO359640050
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₃
Molekylvægt: 214,03
Smeltepunkt: 141…145 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00093312
CAS-nummer: 51067-38-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %