4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12154.14EA 4540 DKK
A12154.14 A12154.03 A12154.06
4-Amino-3-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
Molekylvægt: 152,58 g/mol
Smeltepunkt: 98…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052917
CAS-nummer: 21803-75-8
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III