6-Bromoanthranilic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H32106.06EA
4590
DKK
H32106.06
H32106.03
6-Bromoanthranilic acid ≥98%
6-Bromoanthranilic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekylvægt: 216,03 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03618455 CAS-nummer: 20776-48-1 |