2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 96% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L09543.14EA
1570
DKK
L09543.14
L09543.22
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 96% stabilised
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Formel:
C₈H₈F₆O₂ Molekylvægt: 250,14 Kogepunkt: 158 °C Massefylde: 1,352 Flammepunkt: 56 °C (132 °F) |
MDL Number:
MFCD00042311 CAS-nummer: 36405-47-7 UN nummer: 3272 ADR: 3,III |