1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B21447.14EA 2170 DKK
B21447.14 B21447.06
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% stabilised
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Formel: C₇H₆F₆O₂
Molekylvægt: 236,12
Kogepunkt: 99 °C
Massefylde: 1,302
Flammepunkt: 14 °C (57 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040105
CAS-nummer: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
ADR: 3,II