4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO425260010EA 410 DKK
ACRO425260010
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone 97%
4'-Methoxy-2-chloroacetophenone
Formel: C₉H₉ClO₂
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216508
CAS-nummer: 2196-99-8
UN nummer: 1759
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %