4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L12590.06EA 629 DKK
L12590.06 L12590.14
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Formel: C₇H₇BrClN
Molekylvægt: 220,50 g/mol
Smeltepunkt: 37…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041432
CAS-nummer: 30273-42-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III