(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20588.06EA
592
DKK
B20588.06
B20588.03
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₄H₂₆BrO₂P Molekylvægt: 457,36 Smeltepunkt: 200…202 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00055556 CAS-nummer: 50889-29-7 |