(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A19302.36EA
6840
DKK
A19302.36
A19302.14
A19302.22
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₂H₂₂BrO₂P Molekylvægt: 429,30 g/mol Smeltepunkt: 244…250 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00274196 CAS-nummer: 17857-14-6 EINECS: 000-000-0 |