Kaempferol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH7503.1EA 961.27 DKK
ROTH7503.1
Kaempferol
Kaempferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Molekylvægt: 286,24 g/mol
MDL Number: MFCD00016938
CAS-nummer: 520-18-3
EINECS: 208-287-6