Kaempferol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
11852-25 11852-50 11852-100
CAYM11852-25EA 930 DKK
CAYM11852-25 CAYM11852-50 CAYM11852-100
Kaempferol
Kaempferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Molekylvægt: 286.24 g/mol
MDL Number: MFCD00016938
CAS-nummer: 520-18-3
EINECS: 208-287-6