Kaempferol, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
420345-25EA 1620 DKK
420345-25
Kaempferol, Millipore®
Kaempferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Molekylvægt: 286,24 g/mol
MDL Number: MFCD00016938
CAS-nummer: 520-18-3
EINECS: 208-287-6