3'-Acetoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAA1996-5GEA 296 DKK
TCIAA1996-5G TCIAA1996-25G
3'-Acetoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
3'-Acetoxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Kogepunkt: 147°C
MDL Number: MFCD00017227
CAS-nummer: 2454-35-5
EINECS: 219-524-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/37/28930137.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C