Trimethylamin 1 M in THF
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H32899.APEA 3050 DKK
H32899.AP H32899.AE
Trimethylamin 1 M in THF
Trimethylamin
CAS No.: 75-50-3
Molecular Formula: C3H9N
Formula Weight: 59.11
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008327
Formel: C₃H₉N
Molekylvægt: 59,11 g/mol
Massefylde: 0,850
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008327
CAS-nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN nummer: 2924
ADR: 3,II