Vincristine sulphate
Leverandør: EDQM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EDQMV0405000EA 1700 DKK
EDQMV0405000
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Formel: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Molekylvægt: 923,04
MDL Number: MFCD00084729
CAS-nummer: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II